Learn More
BRAND™ Barras de agitación magnéticas de PTFE con forma de cuña triangular
Una excelente opción para la agitación de líquidos en el laboratorio.
Marca: BRAND™ 137822
96.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ideal para disolver sólidos y mezclar sedimentos debido a la acción de raspado
- La superficie angular produce una gran turbulencia incluso a bajas velocidades
- Se suministra en un paquete de 10
Especificaciones
Forma de cuña triangular | |
55 mm | |
10/Paq. |
14 mm | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Triangular |