Learn More
Tributylamine, ≥98.5%, Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
2 L
2.5 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
2 litros
2.50 litro
25 ml
250 ml
Descripción
- Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tributylamine |
Punto de fusión | -70°C |
Color | Incolora |
Densidad | 0.778g/mL at 25°C |
Punto de ebullición | 216°C |
Temperatura de inflamación | 63°C (145.4°F) |
Olor | Unpleasant |
Envase | Glass Bottle |
Fórmula lineal | [CH3(CH2)3]3N |
Cantidad | 2.5 L |