Learn More
Tributylamine, ≥98.5%, Honeywell™
Código de producto. 15635630 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
2 L
2.5 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
2 litros
2.50 litro
25 ml
250 ml
≥98.5%
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-82-9
Fórmula molecular C12H27N
Peso molecular (g/mol) 185.355
Número MDL MFCD00009431
Clave InChI IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
PubChem CID 7622
ChEBI CHEBI:38905
Nombre IUPAC N,N-dibutilbutan-1-amina
SMILES CCCCN(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tributylamine
Punto de fusión -70°C
Color Incolora
Densidad 0.778g/mL at 25°C
Punto de ebullición 216°C
Temperatura de inflamación 63°C (145.4°F)
Olor Unpleasant
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]3N
Cantidad 2 L
Número UN UN2542
Beilstein 1698872
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.35g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Liquid