Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tricina, solución de tampón de 0,5 M, pH 8,0
CAS: 5704-04-1 | C6H13NO5 | 179.17 g/mol
85.15€ - 119.00€
CAS 5704-04-1
Fórmula molecular C6H13NO5
Peso molecular (g/mol) 179.17
Número MDL MFCD00004277
Clave InChI SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
Nombre IUPAC ácido 2-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino] acético
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15435269
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
J62983.AE
100 mL
85.15€
100 ml
15445269
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J62983.AK
250 mL
119.00€
250 ml
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
5704-04-1
179.17
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:39063
C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
C6H13NO5
MFCD00004277
79784
ácido 2-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino] acético
Especificaciones
Tricine buffer soln.
Incolora
8.0
C6H13NO5
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
ácido 2-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino] acético
79784
5704-04-1
Solución de tampón de 0,5 M
Líquido
MFCD00004277
C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
179.17
CHEBI:39063
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
H335.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Mantener frío