Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tricina, 98 %, para bioquímica
Código de producto. 10771641
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5704-04-1
Fórmula molecular C6H13NO5
Peso molecular (g/mol) 179.17
Número MDL MFCD00004277
Clave InChI SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine, N-(2-Hydroxy-1, 1-bis(hydroxymethyl)ethyl)glycine
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
Nombre IUPAC ácido 2-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino] acético
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Especificaciones
Absorbancia 0.05 max. at 250nm
Nombre del producto químico o material Tricine
Condiciones de absorbancia (5% aq. soln.) (1 cm cell)
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 180.0°C to 184.0°C
Color Blanco
pH 4.8 to 5.4 (0.5M aq. soln. at 20°C)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 1% max. (120°C)
Fórmula lineal (HOCH2)3CNHCH2CO2H
Envase Frasco de plástico
Índice Merck 15, 9816
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.17
Porcentaje de pureza 98%
Grado Bioquímica
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Tricine