Learn More
Tricina, grado de electroforesis, MP Biomedicals
Código de producto. 11441632 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
5704-04-1 Pureza: >>>99 % Metalmetales pesados (como Pb): <<10 ppm pKa a 25 °C = 8,1 tampón biológico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5704-04-1
Fórmula molecular C6H13NO5
Peso molecular (g/mol) 179.17
Clave InChI SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
Nombre IUPAC ácido 2-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino] acético
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tricine
Cantidad 250 g
Grado Electroforesis