Learn More
Trietoxisilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13428398 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 998-30-1 | C6H16O3Si | 164.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 998-30-1
Fórmula molecular C6H16O3Si
Peso molecular (g/mol) 164.28
Número MDL MFCD00009061
Clave InChI PKDCQJMRWCHQOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethoxysilane, silane, triethoxy, unii-8t460wdh89, c6h16o3si, si oet 3h;, c2h5o 3sih, 4-01-00-01359 beilstein handbook reference, triethoxysilane 10g, triethoxysilyl modified poly 1,2-butadiene, poly 1,2-butadiene , triethoxysilyl modified
PubChem CID 6327710
Nombre IUPAC trietoxisilicio
SMILES CCO[Si](OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethoxysilane
Punto de fusión -170.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 134.0°C to 135.0°C
Temperatura de inflamación 26°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5O)3SiH
Índice de refracción 1.3762
Cantidad 250 g
Beilstein 01,334
Fieser 11,554; 17,366
Gravedad específica 0.89
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.28
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.