Learn More
Trietilamina, 99,7 %, extrapura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10438643 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 Kg
2.50 Kg
5 g
50 GR
CAS: 121-44-8 | C6H15N | 101.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-44-8
Número MDL MFCD00009051
Clave InChI ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
Nombre IUPAC N,N-dietilletanamina
SMILES CCN(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylamine
Nombre de nota 99.7%
Punto de fusión -115.0°C
Densidad 0.7280g/mL
Punto de ebullición 90.0°C
Temperatura de inflamación −11°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.6% min. (GC)
Envase Bidón de metal
Fórmula molecular C6H15N
Fórmula lineal (C2H5)3N
Índice de refracción 1.3990 to 1.4010
Cantidad 10 kg
Beilstein 04, 99
Fieser 01,1198; 02,427; 04,527; 05,689; 07,385; 09,481; 11,553; 13,322; 15,336
Índice Merck 15, 9831
Gravedad específica 0.728
Información de solubilidad Solubility in water: 133g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ether, soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone, and methylenechloride
Peso molecular (g/mol) 101.19
Viscosidad 0.36 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.19
Presión de vapor 69mbar at 20°C
Porcentaje de pureza 99.7%
Grado Extra puro
Forma física Líquido