Learn More
Solución de trietilamina para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12902225
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 121-44-8
Fórmula molecular C6H15N
Peso molecular (g/mol) 101.193
Clave InChI ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
Nombre IUPAC N,N-dietilletanamina
SMILES CCN(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylamine
Envase Frasco
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido
Concentración 1 g/L
Tipo Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica
Solvent or Matrix H2O