Learn More
Triethylene Glycol Dimethyl Ether, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15658180 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 L
Envase:
Glass bottle
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-49-2
Fórmula molecular C8H18O4
Peso molecular (g/mol) 178.228
Número MDL MFCD00008504
Clave InChI YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triglyme, triethylene glycol dimethyl ether, 2,5,8,11-tetraoxadodecane, 1,2-bis 2-methoxyethoxy ethane, glyme 4, ansul ether 161, glyme-3, tegdime, tegdme, unii-32yxg88kk0
PubChem CID 8189
ChEBI CHEBI:44842
Nombre IUPAC 1-metoxi-2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]etano
SMILES COCCOCCOCCOC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylene glycol dimethyl ether
Punto de fusión -45°C
Densidad 0.986g/mL at 25°C
Punto de ebullición 216°C
Temperatura de inflamación 113°C (235.4°F)
Punto de ignición 375°F
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3O(CH2CH2O)3CH3
Cantidad 1 L
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1700630
Densidad del vapor >4.7 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23g/mol
Porcentaje de pureza 0.99