Learn More
Trietilsilano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404093
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
CAS: 617-86-7 | C6H15Si | 115.271 g/mol
Triethylsilane is used for the hydrosilation of olefins to prepare alkyl silanes. It acts as a reducing agent in the reduction of 2-chromanols, since it has an active hydride. It acts as a catalyst for redox initiated cationic polymerization, regioselective reductive coupling of enones and allenes, and Beckmann rearrangement of cyclododecanone oxime. It is associated with trifluoroacetic acid and involved in the selective reduction of alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trietilsilano se utiliza para la hidrosilación de olefinas para preparar silanos alquilos. Actúa como agente reductor en la reducción de 2cromanoles, ya que tiene un hidruro activo. Actúa como catalizador para la polimerización catiónica iniciada por redox, el acoplamiento reductivo regioselectivo de enones y alenos, y la transposición de Beckmann de la oxima de ciclododecanona. Se asocia con el ácido trifluoroacético y participa en la reducción selectiva de alquenos.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes, agua y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-86-7
Fórmula molecular C6H15Si
Peso molecular (g/mol) 115.271
Número MDL MFCD00009018
Clave InChI QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylsilane, hydride, silane, triethyl, triethylhydrosilane, triethylsilyl, silane e3h, c6h16si, triethylsilyl radical, silane, triethyl-,, triethylsilane tes
PubChem CID 6327258
Nombre IUPAC trietilsilicio
SMILES CC[Si](CC)CC
Especificaciones
Punto de ebullición 107°C to 108°C
Nombre del producto químico o material Triethylsilane
Punto de fusión -157°C
Cantidad 250 g
Fórmula lineal (CH3CH2)3SiH
Número UN UN1993
Beilstein 1098278
Temperatura de inflamación −6°C (21°F)
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.28
Porcentaje de pureza ≥98%
Índice de refracción 1.412
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.728
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.