Learn More
Ácido trifluoroacético, 99,5 %, para bioquímica, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
100 ml
250mL.
1 l
2,5 l
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para bioquímica
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Trifluoroacetic acid |
Punto de fusión | de -15,0 °C |
Punto de ebullición | de 72,0 °C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% |
Fórmula lineal | CF3CO2H |
Beilstein | 02, II, 186 |
Fieser | 01,1219; 02,433; 03,305; 04,530; 05,695; 06,613; 07,388; 08,503; 09,483; 10,418; 11,557; 12,529; 14,322; 15,338; 16,83; 17,340 |
Índice Merck | 15, 9847 |
Información de solubilidad | Solubilidad en agua: miscible.Otras solubilidades: miscible con éter, acetona, etanol, benceno, ccl4, hexano, metanol, xileno y hexano |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.02 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Trifluoroacetic acid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.