Learn More
Ácido trifluoroacético, 99 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15638400 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 ml
Envase:
Ampolla
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Aditivo diluyente para cromatografía líquida-espectrometría de masas (LC-MS) envasado en diez ampollas de 1 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Absorbancia De 0,025 a 320 nm máx., De 0,035 a 300 nm máx., De 0,04 a 290 nm máx., De 0,05 a 280 nm máx., De 0,1 a 270 nm máx.
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic acid
CAS 76-05-1
Punto de fusión −15 °C
Punto de ebullición 72 °C
Fórmula molecular C2HF3O2
Fórmula lineal CF3COOH
Número MDL MFCD00004169
Número UN 2699
Beilstein 742035
Sinónimo TFA
Clave InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido trifluoroacético
Peso molecular (g/mol) 114.02
Porcentaje de pureza 99.0% (min.)
Densidad 1,48 g/cm3
Cantidad 10 x 1 ml
Temperatura de inflamación 100 °C
Envase Ampolla
Índice de refracción n20/D 1.3
Densidad del vapor 3,9 frente a aire
Presión de vapor 97,5 mmHg a 20 °C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoroacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.