Learn More
Trifluoroacetic acid, Eluent additive for LC-MS, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7121631 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
5 x 10mL
1 l
Envase:
Ampolla
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 ml
paquete de 5
Eluent additive for LC-MS
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-05-1
Fórmula molecular C2HF3O2
Peso molecular (g/mol) 114.02
Número MDL MFCD00004169
Clave InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Absorbancia máx 0,025 a 320 nm, máx. 0,03 a 300 nm, máx 0,04 a 290 nm, Máx 0,05 280 nm, máx. de 0,1 a 270 nm, máx. 0,9 a 260 nm
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic acid
Nombre de nota Eluent additive for LC-MS
Punto de fusión -15,4 °C (documentación)
Punto de ebullición de 72 °C
% máx. CAS 100.0000%
Fórmula lineal CF3COOH
Número UN UN2699
Beilstein 742035
Nombre IUPAC ácido trifluoroacético
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.02
Porcentaje de pureza >99%
Grado LC-MS
Densidad 1,489 g/ml a 20 °C (doc.)
Cantidad 10 ml
Temperatura de inflamación de 100 °C
Envase Ampolla
Densidad del vapor 3,9 (frente a aire)
Presión de vapor 97,5 mmHg (20 °C)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoroacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.