Learn More
Ácido trifluoroacético, sal sódica, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10367760 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
CAS: 2923-18-4 | C2F3NaO2 | 136.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 2923-18-4
Fórmula molecular C2F3NaO2
Peso molecular (g/mol) 136.01
Número MDL MFCD00013217
Clave InChI UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium salt, acetic acid, trifluoro-, sodium salt, sodium perfluoroacetate, trifluoroacetate sodium, sodium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium, trifluoroacetic acid,sodium salt, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, sodium salt 1:1, trifluoroacetic acid, sodium salt
PubChem CID 517019
Nombre IUPAC sodio; 2,2,2-trifluoroacetato
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic acid, sodium salt
Nombre de nota 0.97
Punto de fusión 207.0°C to 209.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.97
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3CO2Na
Cantidad 100 g
Beilstein 02, II, 186
Información de solubilidad Solubility in water: 625g/L water (25°C). Other solubilities: 131g/L in cf3cooh (30°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.01
Porcentaje de pureza 0.97
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoroacetic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.