Learn More
Anhídrido trifluorometanosulfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439333
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
Anhídrido trifluorometanosulfónico Alfa Aesar, 98 %, cantidad:250g, punto de ebullición:De 81 °C a 83 °C, punto de fusión:-80 °C, peso molecular:282,127; Porcentaje de pureza:98%, Beilstein:1813600, CAS:358-23-6, ChEBI:CHEBI:48509, Densidad:1,72
El anhídrido trifluorometanosulfónico se utiliza para convertir fenoles e imina en éster tríflico y un grupo NTf. Es un electrófilo fuerte utilizado para la introducción del grupo trifilo en la síntesis química. Sirve como reactivo en la preparación de triflatos de alquilo y vinilo, y para la síntesis estereoselectiva de donantes de uronato de metil mannosazida. Actúa como catalizador para la glicosilación con azúcares de hidroxi anoméricos para preparar polisacáridos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido trifluorometanosulfónico se utiliza para convertir fenoles e imina en éster tríflico y un grupo NTf. Es un electrófilo fuerte utilizado para la introducción del grupo trifilo en la síntesis química. Sirve como reactivo en la preparación de triflatos de alquilo y vinilo, y para la síntesis estereoselectiva de donantes de uronato de metil mannosazida. Actúa como catalizador para la glicosilación con azúcares hidroxilos anoméricos para preparar polisacáridos.
Solubilidad
Miscible con diclorometano. No miscible con hidrocarburos.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con el agua, las bases fuertes, los agentes oxidantes fuertes, los ácidos y los alcoholes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 358-23-6
Fórmula molecular C2F6O5S2
Peso molecular (g/mol) 282.127
Número MDL MFCD00000408
Clave InChI WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoromethanesulfonic anhydride, triflic anhydride, trifluoromethanesulphonic anhydride, trifluoromethanesulfonic acid anhydride, methanesulfonic acid, trifluoro-, anhydride, trifluoromethanesulphonic acid anhydride, unii-8w034lhg1u, tf2o, trifluoromethane sulfonyl trifluoromethanesulfonate, trifluoromethane sulfonic anhydride
PubChem CID 67749
ChEBI CHEBI:48509
Nombre IUPAC trifluorometilsulfonilo trifluorometanosulfonato
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoromethanesulfonic anhydride
Punto de fusión -80°C
Densidad 1.72
Punto de ebullición 81°C to 83°C
Fórmula lineal (CF3SO2)2O
Índice de refracción 1.321
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 1813600
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with dichloromethane. Immiscible with hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.13
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.