Learn More
TRIM37 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.84€ - 351.27€
Especificaciones
Antígeno TRIM37
Concentración 650 μg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
30233251
Ver documentos
Proteintech
13037-1-AP-20UL
20 μL
129.84€
20 microlitros
30235718
Ver documentos
Proteintech
13037-1-AP-150UL
150 μL
351.27€
150 microlitros
Descripción
Descripción
The TRIM37 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human TRIM37. This antibody recognizes human, mouse antigen. The TRIM37 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
TRIM37
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
KIAA0898; MUL; POB1; TEF3
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
650 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
4591
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.