Learn More
Trimetil-p-tolilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Descripción
It is employed in the production of trimethyl-(4-trimethylsilanyl-benzyl)-silane by reacting with chloro-trimethyl-silane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la producción de trimetil-(4-trimetil silanil-bencil)-silano mediante reacción con el cloro-trimetil-silano.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Proteger contra cargas electrostáticas. Mantener alejado de fuentes de ignición.
Se emplea en la producción de trimetil-(4-trimetil silanil-bencil)-silano mediante reacción con el cloro-trimetil-silano.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Proteger contra cargas electrostáticas. Mantener alejado de fuentes de ignición.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 191°C to 192°C |
Nombre del producto químico o material | Trimethyl-p-tolylsilane |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN1993 |
Temperatura de inflamación | 46°C (115°F) |
Información de solubilidad | Not miscible or difficult to mix in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.33 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Índice de refracción | 1.491 |
Densidad | 0.865 |