Learn More
Trimetilamina, 33 % p/p en etanol, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 75-50-3 | C3H9N | 59.11 g/mol
CAS | 75-50-3 |
---|---|
Formula molecolare | C3H9N |
Molecular Weight (g/mol) | 59.11 |
Numero MDL | MFCD00008327 |
InChI Key | GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241 |
PubChem CID | 1146 |
ChEBI | CHEBI:18139 |
IUPAC Name | N,N-dimetilmetanamina |
SMILES | CN(C)C |
Descripción
Mainly as intermediate used in the production of industrial chemicals, initial product for chemical synthesis, dyes, textile industry, active ingredient. Trimethylamine is used in the synthesis of choline, tetramethylammonium hydroxide, plant growth regulators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesPrincipalmente como intermedio utilizado en la producción de productos químicos industriales, producto inicial para la síntesis química, colorantes, la industria textil y como ingrediente activo. La trimetilamina se utiliza en la síntesis de colina, hidróxido de tetrametilamonio y reguladores de crecimiento de plantas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Higroscópico y sensible al aire.& Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, aire, agua, humedad, ácidos, latón, zinc, magnesio, aluminio, mercurio, óxidos de mercurio, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes reductores fuertes.
75-50-3 | |
59.11 | |
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N | |
1146 | |
N,N-dimetilmetanamina |
C3H9N | |
MFCD00008327 | |
trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241 | |
CHEBI:18139 | |
CN(C)C |
Especificaciones
Trimethylamine | |
0.75 | |
C3H9N | |
1.3635 | |
UN2924 | |
Air sensitive; Hygroscopic | |
trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241 | |
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-dimetilmetanamina | |
1146 | |
59.11 |
75-50-3 | |
−20°C (−4°F) | |
(CH3)3N | |
MFCD00008327 | |
956566 | |
14,9710 | |
Insoluble in water. | |
CN(C)C | |
59.11 | |
CHEBI:18139 | |
33 % p/p en etanol |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H225-H314-H302-H335
Líquido y vapor altamente inflamables.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Nocivo en caso de ingestión.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302+H332-H304-H314-H335-H336
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:LÍQUIDOS INFLAMABLES, CORROSIVO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 200-875-0
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Trimethylamine, 33% w/w in ethanol denatured with 2% cyclohexane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol, trimethylamine, cyclohexane
Indicado para fabricación y uso en el laboratorio. No indicado para uso en bebidas