Learn More
Trimetilamina, solución acuosa al 45 % p/p, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 75-50-3 | C3H9N | 59.11 g/mol
98.20€ - 285.00€
CAS | 75-50-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H9N |
Peso molecular (g/mol) | 59.11 |
Número MDL | MFCD00008327 |
Clave InChI | GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241 |
PubChem CID | 1146 |
ChEBI | CHEBI:18139 |
SMILES | CN(C)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11336219
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043282.AP |
500 mL |
98.20€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11319408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043282.K4 |
2.5 L |
285.00€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Trimethylamine solution used in research. As flavoring agents and adjuvants. Trimethylamine is used in the synthesis of choline, tetramethylammonium hydroxide, plant growth regulators, strongly basic anion exchange resins, dye leveling agents and a number of basic dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
75-50-3 | |
59.11 | |
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N | |
1146 | |
CN(C)C |
C3H9N | |
MFCD00008327 | |
trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241 | |
CHEBI:18139 |
Especificaciones
Trimethylamine | |
-2°C | |
30°C | |
Unpleasant | |
MFCD00008327 | |
956566 | |
trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241 | |
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N | |
trimetilamina | |
1146 | |
59.11 | |
Líquido |
75-50-3 | |
Incolora | |
−20°C (−4°F) | |
C3H9N | |
UN1297 | |
14,9710 | |
Soluble In Water,8.9e+005mg/L. | |
CN(C)C | |
59.11 | |
CHEBI:18139 | |
Sol. ac. al 45% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H224-H314-H302-H332-H335
Líquido y vapor extremadamente inflamables.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en caso de inhalación.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H224-H302+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:I; Nombre del producto expedido:TRIMETILAMINA, SOLUCIONES ACUOSAS
missing translation for 'einecsNumber' : 200-875-0
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes