Learn More
Trimetilamina para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12952225
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 75-50-3
Fórmula molecular C3H9N
Peso molecular (g/mol) 59.11
Número MDL MFCD00008327
Clave InChI GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1146
ChEBI CHEBI:18139
SMILES CN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylamine
Envase Frasco
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido
Concentración 1 g/L
Nombre IUPAC N,N-dimetilmetanamina
Tipo Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica
Solvent or Matrix H2O