Learn More
Trimetilsilanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7041194
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 1066-40-6 | C3H10OSi| 90.20 g/mol
Trimethylsilanol used as a hydrophobic coat on silicate surfaces. Used as an as an antimicrobial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trimetilsilanol se utiliza como capa hidrofóbica en superficies de silicato. Se usa como agente antimicrobiano.
Solubilidad
Soluble en agua (1,00 mg/ml).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Con buena ventilación. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1066-40-6
Fórmula molecular C3H9LiOSi
Peso molecular (g/mol) 96.13
Número MDL MFCD02751657
Clave InChI OXOZHAWWRPCVGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylsilanol, silanol, trimethyl, unii-z4bin3300p, trimethylhydroxysilane, ccris 1320, hydroxy trimethyl silane, silanol, 1,1,1-trimethyl, ksc504m9b, 2004-14-0 lithium salt, 10519-96-7 potassium salt
PubChem CID 66110
Nombre IUPAC hidroxi(trimetil)silano
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[O-]
Especificaciones
Punto de ebullición 98°C to 100°C
Nombre del producto químico o material Trimethylsilanol
Cantidad 5 g
Fórmula lineal (CH3)3SiOH
Número UN UN1993
Beilstein 1361356
Temperatura de inflamación 4°C (39°F)
Información de solubilidad Soluble in water (1.00mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.2
Porcentaje de pureza 95%
Densidad 0.814
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.