Learn More
Cianuro de trimetilsililo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024617
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 7677-24-9 | C4H9NSi | 99.21 g/mol
Trimethylsilyl Cyanide is used as a reagent in the preparation of optically active cyanohydrins. It is used in the derivatization of complex metabolite mixtures by GC-MS. It is employed in the preparation of Reissert compounds, which represent reactive polyamides. Further, it is used to convert pyridine-N-oxides into 2-cyanopyridine. It is also used as a cyanide source in an enantioselective organocatalytic Strecker-type reaction of aliphatic N,N-dialkylhydrazones. In addition to this, it is used as a reagent for the cyanosilylation of aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cianuro de trimetilsililo se utiliza como reactivo en la preparación de cianohidrinas ópticamente activas. Se utiliza en la derivatización de mezclas complejas de metabolitos mediante GC-MS. Se emplea en la preparación de compuestos Reissert, que representan poliamidas reactivas. Además, se utiliza para convertir los N-óxidos de piridina en 2-cianopiridina. También se utiliza como fuente de cianuro en una reacción de tipo Strecker organocatalítica enantioselectiva de N,N-dialquilhidrazonas alifáticas. Además de esto, se utiliza como reactivo para la cianosililación de aldehídos.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con el agua, agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7677-24-9
Fórmula molecular C4H9NSi
Peso molecular (g/mol) 99.21
Número MDL MFCD00001765
Clave InChI LEIMLDGFXIOXMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylsilyl cyanide, cyanotrimethylsilane, trimethylsilanecarbonitrile, trimethylsilylcyanide, silanecarbonitrile, trimethyl, trimethylsilylnitrile, tmscn, trimethyl silane cyanide, trimethylsilylcarbonitrile, tms cyanide
PubChem CID 82115
Nombre IUPAC trimetilsililformonitrilo
SMILES C[Si](C)(C)C#N
Especificaciones
Punto de ebullición 118°C to 119°C
Nombre del producto químico o material Trimethylsilyl cyanide
Punto de fusión 11°C to 12°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3383
Beilstein 1737612
Temperatura de inflamación 1°C (33°F)
Información de solubilidad Miscible with organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.21
Porcentaje de pureza 97%
Olor Almond-like
Índice de refracción 1.391
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.783
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylsilyl cyanide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Trimethylsilyl cyanide