Learn More
Cianuro de trimetilsililo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
5 GR
500 GR
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 114.0°C to 117.0°C |
Nombre del producto químico o material | Trimethylsilyl cyanide |
Punto de fusión | 11.0°C |
Cantidad | 5 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
Fórmula lineal | (CH3)3SiCN |
Fieser | 04,542; 05,720; 06,632; 07,397; 08,133; 09,127; 10,112; 11,147; 12,148; 13,87; 14,107; 15,102; 17,89; 01,979; 04,418; 06,503; 08,433 |
Temperatura de inflamación | 1°C |
Información de solubilidad | Solubility in water: reacts |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 99.21 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Isopropylmagnesium bromide, 3M solution in 2-Methyltetrahydrofuran
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction