Learn More
Motic™ Adaptador de lente trinocular, serie 28
Facilite la fotomicografía con este adaptador.El adaptador de lente trinocular Motic™, serie 28, permite conectar una cámara SLR de tipo C al microscopio.
Marca: Motic™ 1101000300592
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Facilita la fotomicografía.
- Diseñado para cámaras SLR de montaje en C.
Especificaciones
Adaptador de cámara SLR y tipo C | |
Microscopios de la serie 28 | |
Ocular |