Learn More
Hidróxido de trifenilestaño, Thermo Scientific™
Código de producto. 11394859
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-87-9
Fórmula molecular C18H18OSn
Peso molecular (g/mol) 369.05
Número MDL MFCD00013928
Clave InChI ZJIGGMIMCKZRRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenyltin hydroxide, fentin hydroxide, triphenylstannanol, vancide ks, hydroxytriphenyltin, hydroxytriphenylstannane, erithane, fenolovo, tenhide, stannane, hydroxytriphenyl
PubChem CID 6327657
Nombre IUPAC trifeniltina; hidrato
SMILES O.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenyltin hydroxide
Punto de fusión 122°C to 124°C
Color Blanco
Fórmula lineal (C6H5)3SnOH
Cantidad 100 g
Número UN UN3146
Índice Merck 14,9745
Información de solubilidad Slightly soluble in alcohol, toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.01
Forma física Polvo