Learn More
Trifosgeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11914701
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32315-10-9
Fórmula molecular C3Cl6O3
Peso molecular (g/mol) 296.75
Clave InChI UCPYLLCMEDAXFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphosgene, bis trichloromethyl carbonate, methanol, trichloro-, carbonate 2:1, ditrichloromethyl carbonate, triphosgene bis-trichloromethyl carbonate, methanol, 1,1,1-trichloro-, 1,1'-carbonate, triphosgen, tri phosgene, tri-phosgene
PubChem CID 94429
Nombre IUPAC carbonato de bis(triclorometilo)
SMILES C(=O)(OC(Cl)(Cl)Cl)OC(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphosgene
Punto de fusión 77.0°C to 81.0°C
Color Blanco
Densidad 1.7800g/mL
Punto de ebullición 203.0°C to 206.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C(Cl3)OC(O)OC(Cl)3
Cantidad 250 g
Fieser 17,127
Índice Merck 15,9921
Gravedad específica 1.78
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble, may form phosgene. Other solubilities: 588g/L ch2cl2 (20°C), soluble in alcohol, benzene, tetrachloromethane, and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.75
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.