Learn More
Julabo™ Tubos con triple aislamiento para baños
395.00€ - 524.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Baño de circulación criocompacto CF30, CF31, CF40, CF41, baño de circulación refrigerado/calefactado F25-HE |
---|---|
Intervalo de temperatura | -100°C a +350°C |
Tipo | Tubos de aislamiento triple |
Incluye | Conector M16 x 1 |
Material | metálica |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10778301
|
Julabo™
8930210 |
1 m |
395.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10193882
|
Julabo™
8930211 |
1,5 m |
524.00€
1.50 metro |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Baño de circulación criocompacto CF30, CF31, CF40, CF41, baño de circulación refrigerado/calefactado F25-HE | |
Tubos de aislamiento triple | |
metálica |
-100°C a +350°C | |
Conector M16 x 1 |