Learn More
Thermo Scientific™ Paquete esterilizado de triple envoltura con indicador de peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP) y agar de triptona de soja
Lleve a cabo el control medioambiental en sus entornos más regulados mediante placas de triple envoltura Thermo Scientific™, para aplicaciones de muestreo del aire activas y pasivas.
276.00€ - 331.00€
Especificaciones
Color | Marfil, transparente |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
Origen de fabricación | Alemania |
Tipo de medios | Tryptone Soya Agar |
Tipo de producto | Agar |
Código de producto | Marca | Cantidad | Formato | Tipo de medios | Origen de fabricación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Formato | Tipo de medios | Origen de fabricación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15426030
|
Thermo Scientific™
PO5500B |
100/paq. | Monoplaca de 90 mm | Tryptone Soya Agar | Alemania |
276.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15466030
|
Thermo Scientific™
PO5510D |
100/paq. | Placa de contacto de 55 mm | Tryptone Soya Agar | Alemania |
331.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Disfrute de una confianza inigualable en la limpieza de las salas con el paquete esterilizado de triple envoltura con placas de agar de triptona de soja Thermo Scientific™, con indicador de peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP).
Consiga confianza en sus resultados y garantice la fertilidad óptima del medio utilizando placas con un indicador de peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP), diseñado para confirmar la integridad del material de envoltura y el sellado durante la exposición a VHP.Las tres capas protectoras reducen el riesgo de contaminación:
- Película principal con parche de control de la humedad
- Barrera de VHP en película secundaria con bolsita de desecante inmobilizada
- Tapa antipolvo de película terciaria
Al utilizar placas con una mayor vida útil y mejor almacenamiento a temperatura ambiente, se obtiene una solución rentable, lo que minimiza los costes de validación de nuevos lotes y refrigeración
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Especificaciones
Marfil, transparente | |
Alemania | |
Agar | |
100/paq. |
De 2 a 25 °C | |
Tryptone Soya Agar | |
Triple envoltura: irradiada |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 43 semanas