Learn More
Tripropargilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430298
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
CAS: 6921-29-5 | C9H9N | 131.178 g/mol
Tripropargylamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tripropargilamina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6921-29-5
Fórmula molecular C9H9N
Peso molecular (g/mol) 131.178
Número MDL MFCD00008577
Clave InChI ZHOBJWVNWMQMLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tripropargylamine, tri-2-propynylamine, tris propyn-2-yl amine, 2-propyn-1-amine, n,n-di-2-propynyl, unii-5e92gfj1aj, n,n-di-2-propynyl-2-propyn-1-amine, 5e92gfj1aj, n,n-diprop-2-yn-1-ylprop-2-yn-1-amine, tripropargyl amine, acmc-20ajcb
PubChem CID 23351
Nombre IUPAC N,N-bis(prop-2-inil)prop-2-in-1-amina
SMILES C#CCN(CC#C)CC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tripropargylamine
Densidad 0.927
Punto de ebullición 79°C to 85°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 57°C (135°F)
Fórmula lineal (HC≡CCH2)3N
Índice de refracción 1.484
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza 97%