Learn More
TRIS, solución de tampón de 0,5 M, pH 9,0, Thermo Scientific™
Código de producto. 15454909
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La solución de tampón TRIS de 1,0 M con un pH de 7,5 se utiliza como tampón para estabilizar y almacenar ácidos nucleicos y proteínas.
Solubilidad
Soluble en agua y disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Higroscópico. Almacenar en gas inerte. Manténgase alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Número MDL MFCD00004679
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TRIS buffer soln.
Concentración 0.5 M
pH 9.0
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Información de solubilidad Soluble in water and organic solvents.