Learn More
Tris(1-metoxi-2-metil-2-propoxi)bismuto, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416965
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
C15H33O6Bi
Tris(1-methoxy-2-methyl-2-propoxy)bismuth is used as metal organic precursors to prepare bismuth titanium oxide thin films, which finds application in ferroelectric random access memory.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C15H33O6Bi
Número MDL MFCD11113030
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris (1-methoxy-2-methyl-2-propoxy)bismuth
Punto de fusión 70°C
Color Amarillo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in ethylcyclohexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 518.4
Porcentaje de pureza 99.99%
Forma física cristalino/a/s
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris(1-methoxy-2-methyl-2-propoxy)bismuth
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .