Learn More
Tris(2,2,6,6-tetrametil-3,5-heptanodionato)bismuto(III), 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051438
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
CAS: 142617-53-6 | C33H57BiO6 | 758.793 g/mol
Used as pharamaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 142617-53-6
Fórmula molecular C33H57BiO6
Peso molecular (g/mol) 758.793
Número MDL MFCD00064763
Clave InChI ZNHBPQSSVCRFST-LWTKGLMZSA-K
Sinónimo tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato bismuth iii, bismuth iii tetramethylheptanedionate, 4z-5-bis 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy bismuthanyl oxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one
PubChem CID 16717622
Nombre IUPAC (Z)-5-bis[[(Z)-2,2,6,6-tetrametil-5-oxohept-3-en-3-il]oxi]bismutaniloxi-2,2,6,6-tetrametilhept-4-en-3-ona
SMILES CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O[Bi](OC(=CC(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)OC(=CC(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)bismuth(III)
Punto de fusión 114°C to 116°C
Color Blanco a marrón
Punto de ebullición 150°C (0.05 mmHg)
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 758.79
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física cristalino/a/s