Learn More
Tris(2,2,6,6-tetrametilo-3,5-heptanedionato)lantano(III) 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lanthanum(III) |
Punto de fusión | 240°C |
Punto de ebullición | 370°C (decomposition) |
Cantidad | 1 g |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 688.72 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Polvo |