Learn More
Tris(3,6-dioxaheptil)amina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323137
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 70384-51-9 | C15H33NO6 | 323.43 g/mol
Tris(3,6-dioxaheptyl)amine acts as a phase transfer catalyst used in the preparation of 1,3-dideaza-2'-deoxyadenosine and related benzimidazole 2'-deoxyribonucleosides. It is also used as an intermediate in the synthesis of telithromycin. Further, it is used in the oxidation of arylmethanols under phase-transfer conditions. In addition to this, it acts as a cryptand during phase-transfer glycosylation of 2-amino-4-methoxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la tris(3,6-dioxaheptil)amina actúa como catalizador de transferencia de fase utilizado en la preparación de 1,3-dideaza-2′-desoxiadenosina y benzimidazol 2′-desoxirribonucleósidos relacionados. También se utiliza como intermedio en la síntesis de telitromicina. Además, se emplea en la oxidación de los arilmetanoles en condiciones de transferencia de fase. Además de esto, actúa como criptando durante la glicosilación de transferencia de fase 2-amino-4-metoxi-7H-pirrollo[2,3-d]pirimidina.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible al aire e higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70384-51-9
Formula molecolare C15H33NO6
Molecular Weight (g/mol) 323.43
Numero MDL MFCD00010748
InChI Key XGLVDUUYFKXKPL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tris 2-2-methoxyethoxy ethyl amine, tris dioxa-3,6-heptyl amine, tris 3,6-dioxaheptyl amine, tda-1, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ethanamine, ethanamine, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl, 8-2-2-methoxyethoxy ethyl-2,5,11,14-tetraoxa-8-azapentadecane, tris-2-2-methoxyethoxy ethyl amine
PubChem CID 112414
IUPAC Name 2-(2-metoxietoxi)-N,N-bis[2-(2-metoxietoxi)etil]etanamina
SMILES COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC
Especificaciones
Materiale o nome chimico Tris(3,6-dioxaheptyl)amine
Punto di fusione <-100°C
Densità 1.011
Punti di ebollizione 163°C to 171°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 162°C (323°F)
Indice di rifrazione 1.4486
Quantità 25 g
Beilstein 2369296
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 323.43
Percent Purity 95%