Learn More
Tris, 99.8 to 100.1% (Dry Basis), Molecular Biology Grade, Ultrapure
Código de producto. 15865368 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
5 Kg
500 g
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Número MDL MFCD00004679
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Tris(hydroxymethyl)amino methane
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris
Punto de fusión 171°C to 172°C
Punto de ebullición 219°C to 220°C (10 mmHg)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 10 kg
Notas del porcentaje del ensayo Base seca
Fórmula lineal NH2C(CH2OH)3
Envase Frasco de plástico
Beilstein 741883
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Porcentaje de pureza 99.8 to 100.1%
Grado Biología molecular