Learn More
TRIS (Base), Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para aplicaciones de biología molecular
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | TRIS (Base) |
Envase | Frasco de polietileno |
Cantidad | 1 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.14 |
Grado | Biorreactivo ultrapuro |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.