Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con TRIS (TBS, 10X) pH 7,4
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
4 L
Descripción
TRIS, 1.0M buffer soln., pH 7.5 is used as buffers for stabilizing and storing nucleic acids and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza TRIS, solución de tampón de 1,0 M, con pH 7,5, como tampones para estabilizar y almacenar ácidos nucleicos y proteínas.
Solubilidad
Soluble en agua y disolventes orgánicos.
Notas
250 mM de Tris, 27 mm de cloruro de potasio, 1,37 M de cloruro de sodio, pH 7,4.
Se utiliza TRIS, solución de tampón de 1,0 M, con pH 7,5, como tampones para estabilizar y almacenar ácidos nucleicos y proteínas.
Solubilidad
Soluble en agua y disolventes orgánicos.
Notas
250 mM de Tris, 27 mm de cloruro de potasio, 1,37 M de cloruro de sodio, pH 7,4.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | TRIS-buffered saline |
Concentración | 10X |
pH | 7.4 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 2 L |
Olor | Odorless |
Información de solubilidad | Soluble in water and organic solvents. |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu