Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con TRIS (TBS, 20X) pH 7,4
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
77.30€ - 143.00€
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Número MDL MFCD00132476
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15413579
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
J60877.K2
1 L
77.30€
1 litro
15423579
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
J60877.K3
2 L
143.00€
2 litros
Descripción
Descripción
Tris Buffered Saline (TBS) is a pH stabilizing solution used for western blot and ELISA procedures. It is used as a convenient prepared buffer for use in various applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La solución salina tamponada con Tris (TBS) es una solución estabilizante de pH utilizada para los procedimientos Western blot y ELISA. Se utiliza como práctico tampón preparado para usar en diversas aplicaciones.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Contiene: Tris de 0,5 M, 54 mM de KCl y 2,74 M de NaCl, pH 7,4
Especificaciones
77-86-1
121.136
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:9754
C(C(CO)(CO)N)O
C4H11NO3
MFCD00132476
6503
2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
Especificaciones
TRIS-buffered saline
20X.
Líquido
MFCD00132476
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
6503
77-86-1
7.4
C4H11NO3
It is soluble in water.
C(C(CO)(CO)N)O
121.136
CHEBI:9754
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes