Learn More
Tris(dioxa-3,6-heptil)amina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3779830 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
CAS: 70384-51-9 | C15H33NO6 | 323.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70384-51-9
Fórmula molecular C15H33NO6
Peso molecular (g/mol) 323.42
Número MDL MFCD00010748
Clave InChI XGLVDUUYFKXKPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris 2-2-methoxyethoxy ethyl amine, tris dioxa-3,6-heptyl amine, tris 3,6-dioxaheptyl amine, tda-1, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ethanamine, ethanamine, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl, 8-2-2-methoxyethoxy ethyl-2,5,11,14-tetraoxa-8-azapentadecane, tris-2-2-methoxyethoxy ethyl amine
PubChem CID 112414
Nombre IUPAC 2-(2-metoxietoxi)-N,N-bis[2-(2-metoxietoxi)etil]etanamina
SMILES COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(dioxa-3, 6-heptyl)amine
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 330.0°C
Temperatura de inflamación 162°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3OCH2CH2OCH2CH2)3N
Índice de refracción 1.4466 to 1.4486
Cantidad 25 mL
Fieser 15,356; 16,373
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in acetone, ether, toluene and cyclohexane
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.42
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido