Learn More
Clorhidrato de tris, solución de 1 M (pH 8,0/Biol. mol.), Fisher BioReagents™
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
40.20€ - 54.10€
CAS 77-86-1, 1185-53-1, 7732-18-5
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Tris-HCl
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10336763
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher BioReagents
BP1758-100
100 mL Frasco de polietileno
40.20€
100 ml
10795104
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher BioReagents
BP1758-500
500 mL Frasco de polietileno
54.10€
500 ml
Descripción
Descripción
Tris Hydrochloride, 1M Solution (pH 8.0/Mol. Biol.)
Tris es un componente de tampón en biología molecular, cultivo de tejidos y procedimientos de electroforesis. Estas soluciones de 1 M de clorhidrato de Tris con un pH de 8,0 ofrecen soluciones prácticas y altamente purificadas.
Especificaciones
77-86-1, 1185-53-1, 7732-18-5
121.136
Tris-HCl
CHEBI:9754
C(C(CO)(CO)N)O
C4H11NO3
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
6503
2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
Especificaciones
Tris Hydrochloride
77-86-1, 1185-53-1, 7732-18-5
De 0,96 a 1,04 M
Líquido
Filtrado a través de un filtro de 0,2 micras.
Pass Test
Protease free
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
6503
Biología molecular
1M Solution, pH 8.0
Sin designar
10
Sin ADNasa
DNase-, RNase- and Protease-Free
C4H11NO3
Tris-HCl
C(C(CO)(CO)N)O
121.136
CHEBI:9754
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : RT