Learn More
TRIS Hydrochloride, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Código de producto. 15518254 Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Reactivos de alta pureza probados para su uso en aplicaciones biotecnológicas, como la electroforesis y la cromatografía líquida
    Para aplicaciones de cromatografía líquida y biología molecular; para uso de laboratorio, investigación o fabricación.
CAS 1185-53-1
Fórmula molecular C4H12ClNO3
Peso molecular (g/mol) 157.594
Clave InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
PubChem CID 93573
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol;hidrocloruro
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TRIS Hydrochloride
Envase Balde de polietileno
Cantidad 5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.6
Grado Biorreactivo ultrapuro