Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(hidroximetil)aminometano, 99,8 %, para análisis, grado bioquímico
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.14 g/mol
41.95€ - 651.00€
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.14
Número MDL MFCD00004679
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10513921
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
167621000
100 g Frasco de plástico
41.95€
100 g
10032210
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
167620010
1 kg Frasco de plástico
196.00€
1 Kg
10531974
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
167620051
5 kg Tambor de plástico
651.00€
5 Kg
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
Especificaciones
77-86-1
121.14
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
6503
2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
C4H11NO3
MFCD00004679
trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
CHEBI:9754
C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Tris(hydroxymethyl)aminomethane
(40% aq. soln.) (1 cm cell) (10% aq. soln.) (1 cm cell), (10% aq. soln.) (1 cm cell) (40% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.1 max. at 260nm, 0.1 max. at 280nm, 0.2 max. at 290nm
Marrón a blanco
219.0°C to 220.0°C (10.0 mmHg)
99.8%
(HOCH2)3CNH2
04, 303
trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
6503
121.14
Análisis
77-86-1
>168.5°C
10.0 to 11.5 (5% aq. soln.)
Auténtico
C4H11NO3
MFCD00004679
15, 9951
Solubility in water: 550g/L (25°C). Other solubilities: 79.1g/L ethylene glycol- 26g/L methanol (25°C), 22g/L 95% ethanol- 14g/L dmf (25°C), 2g/L acetone- 0.5g/L ethyl acetate (25°C), 0.05g/L chloroform- <0.05g/L ccl4 (25°C)
C(C(CO)(CO)N)O
121.14
CHEBI:9754
99.8%
Polvo
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación cutánea.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación ocular grave.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 201-064-4
Nombre del producto
  • Tris(hydroxymethyl)aminomethane