Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(hidroximetil)aminometano, ultrapuro, 99,9 %
Código de producto. 15456989
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Tris(hydroxymethyl)aminomethane is used as buffers in biochemistry and molecular biology laboratories. It is used as a primary standard to standardize acid solutions for chemical analysis. It finds application in cell membranes to increase its permeability. As an alternative to sodium bicarbonate, it used in the treatment of metabolic acidosis. It acts as a precursor for the preparation of polymers, oxazolones and oxazolidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tris(hidroximetil)aminometano se utiliza como amortiguador en los laboratorios de bioquímica y biología molecular. Se utiliza como estándar primario para estandarizar las soluciones ácidas para el análisis químico. Se aplica en las membranas celulares para aumentar su permeabilidad. Como alternativa al bicarbonato de sodio, se utiliza en el tratamiento de la acidosis metabólica. Actúa como precursor para la preparación de polímeros, oxazolonas y oxazolidinas.
Solubilidad
Soluble en agua, etilenglicol, metanol, etanol, dimetilformamida, acetona, acetato de etilo, aceite de oliva, cloroformo y solución alcalina.
Notas
Higroscópico. Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Número MDL MFCD00004679
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo TRIS
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Punto de fusión 167°C to 172°C
Punto de ebullición 219°C to 220°C
Color Blanco
Densidad 1.35
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 kg
Notas de grado de pureza Ultrapure
Beilstein 741883
Índice Merck 149772
Información de solubilidad Soluble in water,ethylene glycol,methanol,ethanol,dimethyl formamide,acetone,ethyl acetate,olive oil,chloroform and alkaline solution.
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Porcentaje de pureza 99.9%