Learn More
Tris(hidroximetil) metilamina, 'tampón Tris', 99+ %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
38.85€ - 353.00€
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Número MDL 4679
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10172590
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
T/3710/48
100 g
38.85€
100 g
10528830
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
T/3710/50
250 g
48.60€
250 g
10785341
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
T/3710/60
1 kg
353.00€
1 Kg
Descripción
Descripción
Tris(hidroximetil)metilamina, tampón de tris, 99 + %, extrapuro, SLR
Especificaciones
77-86-1
121.136
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:9754
C(C(CO)(CO)N)O
C4H11NO3
4679
6503
2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
Especificaciones
77-86-1
219°C
10.4
C4H11NO3
Jarra de plástico para polvo
C(C(CO)(CO)N)O
121.136
CHEBI:9754
168.5°C
Blanco
Sólido en polvo
4679
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
6503
121.14g/mol
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Tris(hydroxymethyl)aminomethane