Learn More
Tris(trimetilsiloxi)silano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309335
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
CAS: 1873-89-8 | C9H27O3Si4 | 295.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1873-89-8
Fórmula molecular C9H27O3Si4
Peso molecular (g/mol) 295.65
Número MDL MFCD00054865
Clave InChI XAASNKQYFKTYTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris trimethylsiloxy silane, tris trimethylsilyloxy silane, tris trimethylsilyloxy silicon, 1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy trisiloxane, 1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy trisiloxane, tris trimethylsilyloxy silyl radical, trisiloxane, 1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy
PubChem CID 6365044
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 64°C (10mmHg)
Nombre del producto químico o material Tris(trimethylsiloxy)silane
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Temperatura de inflamación 50°C (122°F)
Nombre IUPAC tris(trimetilsililoxi)silicio
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.66
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.3865
Densidad 0.852