Learn More
Macherey-Nagel™ Rollo de papel de pH Tritest™
Dispone de tres zonas indicadoras para lecturas de máxima precisión. Los rollos de papel de pH Macherey Nagel™ Tritest™ ofrecen al usuario las lecturas más precisas posibles en la medición del pH.
Marca:  Macherey-Nagel™ 90510
21.90 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10303841
  • 22.45€ / 1 rollo
Descripción
  • Proporciona resultados rápidos y fiables
  • Muestra tres colores diferentes para cada unidad de pH completa
  • Especialmente equipado con una barrera hidrófoba entre los diferentes indicadores
Especificaciones
Especificaciones
De 1 a 11
Para las lecturas más precisas, estos papeles muestran tres colores distintos para cada unidad de pH completa
1 unidad
Rollo
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Papel de pH