Learn More
Triton™ X-100, ACROS Organics™
Código de producto. 10541754 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
1 l
2.5 L
10 L
Envase:
EcoSafPak™
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS 9002-93-1
Fórmula molecular C16H26O2
Peso molecular (g/mol) 250.38
Número MDL MFCD00132505
Clave InChI JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Polyoxyethylene(10) octylphenyl ether
PubChem CID 5590
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triton™ X-100
Punto de ebullición 270.0°C
Punto de fusión 6.0°C
Densidad 1.0670g/mL
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 274°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4900 to 1.4920
Gravedad específica 1.067
Viscosidad 240 mPa.s (25°C)
Índice Merck 15, 6850
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in toluene, xylene, trichloroethylene,, ethylene glycol, ethyl ether, ethyl alcohol,, isopropyl alcohol, ethylene dichloride and most, other solvnets., insoluble in kerosene, miniral spirits.
Nombre IUPAC 2-[4-(2,4,4-trimethilpentan-2-il)fenoxi]etanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 646.85