Learn More
Tromethamine, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
262.00€ - 892.00€
CAS | 77-86-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H11NO3 |
Peso molecular (g/mol) | 121.136 |
Clave InChI | LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base |
PubChem CID | 6503 |
ChEBI | CHEBI:9754 |
Nombre IUPAC | 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol |
SMILES | C(C(CO)(CO)N)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15588244
|
Avantor J.T.Baker
4102-01 |
500 g | Frasco de polietileno |
262.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15598244
|
Avantor J.T.Baker
4102-05 |
2.5 kg | Frasco de polietileno |
892.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
77-86-1 | |
121.136 | |
trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base | |
CHEBI:9754 | |
C(C(CO)(CO)N)O |
C4H11NO3 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
6503 | |
2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol |
Especificaciones
Tromethamine | |
C4H11NO3 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol | |
6503 | |
121.14 |
77-86-1 | |
trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base | |
C(C(CO)(CO)N)O | |
121.136 | |
CHEBI:9754 | |
Multicomponente/USP |