Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tropaeolina O
CAS: 547-57-9 | C12H10N2NaO5S | 317.271 g/mol
30.70€ - 52.80€
CAS 547-57-9
Fórmula molecular C12H10N2NaO5S
Peso molecular (g/mol) 317.271
Número MDL MFCD00007499
Clave InChI YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N
Sinónimo Acid Orange 6; C.I. 14270
PubChem CID 87071197
Nombre IUPAC ácido 4-[2Z)-2-(2-hidroxi-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-iliden)hidrazinil]bencensulfónico; sodio
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11378977
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
038708.04
2 g
30.70€
2 g
11388977
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
038708.09
10 g
52.80€
10 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
547-57-9
317.271
YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N
87071197
C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na]
C12H10N2NaO5S
MFCD00007499
Acid Orange 6; C.I. 14270
ácido 4-[2Z)-2-(2-hidroxi-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-iliden)hidrazinil]bencensulfónico; sodio
Especificaciones
Tropaeolin O
C12H10N2NaO5S
14,9775
Soluble in water and alcohol
C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na]
317.271
316.27
Polvo
547-57-9
MFCD00007499
Acid Orange 6; C.I. 14270
YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N
ácido 4-[2Z)-2-(2-hidroxi-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-iliden)hidrazinil]bencensulfónico; sodio
87071197
Marrón a naranja
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 208-924-8
missing translation for 'rtecsNumber' : DB6145180.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes